Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Socket Members, Inch Range
Standard konisk led nr:
S 13/2
S 40
S 65
S41
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12264 och utöver standard
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Standard konisk led nr | S41 |
| Material | Duran Glas |