Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Socket Members, Inch Range
Produktkod. 10305171
Standard konisk led nr:
S 13/2
S 40
S 65
S41
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10305171
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01206540
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. enligt DIN 12264 och utöver standard
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Standard konisk led nr S 65
Material Duran Glas