Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Uttag
Standard konisk led nr:
NS 34/35
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12249 form E och utöver DIN-standard
- Koniska jordade uttag
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Standard konisk led nr | NS 85/55 |
| Material | Duran Glas |