Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Uttag
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12249 form E och utöver DIN-standard
- Koniska jordade uttag
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Standard konisk led nr | NS 55/44 |
| Material | Duran Glas |