Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Uttag
Produktkod. 10067720
Standard konisk led nr:
NS 34/35
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10067720
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01100134
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. enligt DIN 12249 form E och utöver DIN-standard
  • Koniska jordade uttag
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Standard konisk led nr NS 34/35
Material Duran Glas