Beskrivning
För att ämnen ska reagera med varandra krävs ofta låg värmetillförsel. Spritbrännaren används klassiskt och i områden där direkt gasutvinning inte är möjlig. Det är ett alternativ till den välkända bunsenbrännaren.
- Utan att fylla tubulatur
- Marklocket säkerställer en tät tätning och snabb kvävning av lågan
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Beskrivning | Uttag för spritlampor (av aluminium) |
| För användning med (applikation) | Uppvärmning; Använd med Spritus |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |