missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ SOCS-4 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Produktkod. 18471169 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18471169 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18471169 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00122809T01

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Signal Transduction
Mål SOCS-4
Synonym CIS4, DKFZp686J1568, SOCS-4, SOCS7, SOCS-7, SSI4, STAT4, suppressor of cytokine signaling 4, Suppressor of cytokine signaling 7 SH2 domain containing SOCS box protein
Gensymbol SOCS4
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.