missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SOD1/Cu-Zn SOD Antibody (SOD1/4593), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2415.00 SEK - 4800.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | SOD1/Cu-Zn SOD |
|---|---|
| Klona | SOD1/4593 |
| Koncentration | 0.2 mg/ml |
| Utspädning | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18638074
|
Novus Biologicals
NBP3-20449-20ug |
20 μg |
2415.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18630084
|
Novus Biologicals
NBP3-20449-100ug |
100 μg |
4800.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
SOD1/Cu-Zn SOD Monoclonal antibody specifically detects SOD1/Cu-Zn SOD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| SOD1/Cu-Zn SOD | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Diabetes Research, Mitochondrial Fusion Proteins, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 6647 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| SOD1/4593 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ALS, ALS1, amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult), Cu, Cu/Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.1, homodimer, hSod1, indophenoloxidase A, IPOA, SOD, SOD, soluble, superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 1, soluble, Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.110superoxide dismutase, cystolic | |
| Recombinant full-length human SOD1/Cu-Zn SOD protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel