Läs mer
SOD1/Cu-Zn SOD Antibody (SOD1/4593), PerCP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18689813 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18689813 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18689813 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320839PCP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
SOD1/Cu-Zn SOD Monoclonal antibody specifically detects SOD1/Cu-Zn SOD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SOD1/Cu-Zn SOD
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona SOD1/4593
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias ALS, ALS1, amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult), Cu, Cu/Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.1, homodimer, hSod1, indophenoloxidase A, IPOA, SOD, SOD, soluble, superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 1, soluble, Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.110superoxide dismutase, cystolic
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human SOD1/Cu-Zn SOD protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Biologically Active Proteins, Cancer, Diabetes Research, Mitochondrial Fusion Proteins, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6647
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ