Läs mer
Brannan™ Specifik vikt hydrometrar 200-serien
Beskrivning
Jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten vid 15,6 °C (60 °F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, stålkulor och syntetiskt vaxharts.
- 250 mm lång
- Skala underavdelning 0,002
- Noggrannhet av± 0,002 specifik vikt
- Inkluderar ett skyddande plaströr
- Finns justerad för antingen låg eller medelhög ytspänning
- Tillgänglig för många specifika viktområden
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Specifik vikt hydrometer |
| Noggrannhet | 0.004 g/mL |
| Ökar | 0.002 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 650, 916 |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Material | Glas |
| Baume Range | 1,2 till 1,4 g/ml |
| För användning med (applikation) | Medium ytspänning |
| Specifik viktområde | 1 200 till 1 400 g/ml |
| Visa mer |