Läs mer
Brannan™ Specifik vikt hydrometrar 200-serien
Produktkod. 12801438
Change view
Specifik viktområde:
0,800 till 1,000 g/ml
1 200 till 1 400 g/ml
1 400 till 1 600 g/ml
1 600 till 1 800 g/ml
1 800 till 2 000 g/ml
1,00 till 1,20 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Specifik viktområde Förpackningsstorlek
12801438 1 400 till 1 600 g/ml Varje
12871428 0,800 till 1,000 g/ml Varje
12881428 1,00 till 1,20 g/ml Varje
12606255 1 200 till 1 400 g/ml Varje
12811438 1 600 till 1 800 g/ml Varje
12821438 1 800 till 2 000 g/ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12801438 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/504/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00 SEK
    125.53 SEK / Paket med 1
    Save 30.47 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulladdade specifik vikt hydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten vid 15,6 °C (60 °F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, stålkulor och syntetiskt vaxharts.
  • 250 mm lång
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet av± 0,002 specifik vikt
  • Inkluderar ett skyddande plaströr
  • Finns justerad för antingen låg eller medelhög ytspänning
  • Tillgänglig för många specifika viktområden
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Specifik vikt hydrometer
Noggrannhet 0.004 g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 650, 916
Längd (metrisk) 250 mm
Material Glas
Baume Range 1,4 till 1,6 g/ml
För användning med (applikation) Medium ytspänning
Specifik viktområde 1 400 till 1 600 g/ml
Standardiseringstemperatur 15,6 °C