Läs mer
Brannan™ Specifik vikt hydrometrar 200-serien
Specifik viktområde:
0,800 till 1,000 g/ml
1 200 till 1 400 g/ml
1 400 till 1 600 g/ml
1 600 till 1 800 g/ml
1 800 till 2 000 g/ml
1,00 till 1,20 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten vid 15,6 °C (60 °F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, stålkulor och syntetiskt vaxharts.
- 250 mm lång
- Skala underavdelning 0,002
- Noggrannhet av± 0,002 specifik vikt
- Inkluderar ett skyddande plaströr
- Finns justerad för antingen låg eller medelhög ytspänning
- Tillgänglig för många specifika viktområden
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Specifik vikt hydrometer |
| Noggrannhet | 0.004 g/mL |
| Ökar | 0.002 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 650, 916 |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Material | Glas |
| Typ av ballast | Stålskott |
| Baume Range | 1,8 till 2 g/ml |
| För användning med (applikation) | Medium ytspänning |
| Visa mer |