Läs mer
Brannan™ Specifik vikt hydrometrar 200-serien
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8006790
Specifik viktområde:
0,800 till 1,000 g/ml
1 200 till 1 400 g/ml
1 400 till 1 600 g/ml
1 600 till 1 800 g/ml
1 800 till 2 000 g/ml
1,00 till 1,20 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12871428
Brand: Brannan™ 10/501/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulladdade specifik vikt hydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten vid 15,6 °C (60 °F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, stålkulor och syntetiskt vaxharts.
  • 250 mm lång
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet av± 0,002 specifik vikt
  • Inkluderar ett skyddande plaströr
  • Finns justerad för antingen låg eller medelhög ytspänning
  • Tillgänglig för många specifika viktområden
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Specifik vikt hydrometer
Noggrannhet 0.004 g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 650, 916
Längd (metrisk) 250 mm
Material Glas
Typ av ballast Stålskott
Baume Range 0,8 till 1 g/ml
För användning med (applikation) Låg ytspänning
Specifik viktområde 0,800 till 1,000 g/ml
Standardiseringstemperatur 15,6 °C