Läs mer
Kapillärrör av sodaglas
Produktkod. 12877675
Change view
Längd (metrisk) rör:
75 mm
100 mm
Produkttyp:
Kapillärrör
Kapillärrör, båda ändarna förseglade
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) rör Produkttyp Förpackningsstorlek
12877675 75 mm Kapillärrör Paket med 100
12807685 100 mm Kapillärrör Paket med 100
12897675 100 mm Kapillärrör, båda ändarna förseglade Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12877675 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer G119/01
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rör för smältpunktsbestämningar. Kapillärrör av sodaglas ger utmärkt provretention under centrifugering och fylls snabbt utan att påverka provets integritet.
  • Sodaglas kapillärrör
  • Ytterdiameter 1,8/2,0 mm
  • Väggtjocklek 0,28/0,32mm
  • Förpackad i tubkartonger om 100 st
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör
Längd (metrisk) rör 75 mm