Läs mer
Kapillärrör av sodaglas
Produktkod. 12897675
Change view
Längd (metrisk) rör:
75 mm
100 mm
Produkttyp:
Kapillärrör
Kapillärrör, båda ändarna förseglade
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) rör Produkttyp Förpackningsstorlek
12897675 100 mm Kapillärrör, båda ändarna förseglade Paket med 100
12807685 100 mm Kapillärrör Paket med 100
12877675 75 mm Kapillärrör Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12897675 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer G119/32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.05 SEK
    74.99 SEK / Paket med 100
    Save 16.06 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rör för smältpunktsbestämningar. Kapillärrör av sodaglas ger utmärkt provretention under centrifugering och fylls snabbt utan att påverka provets integritet.
  • Sodaglas kapillärrör
  • Ytterdiameter 1,8/2,0 mm
  • Väggtjocklek 0,28/0,32mm
  • Förpackad i tubkartonger om 100 st
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör, båda ändarna förseglade
Längd (metrisk) rör 100 mm