Läs mer
Kapillärrör av sodaglas
Produktkod. p-8008563
Längd (metrisk) rör:
75 mm
100 mm
Produkttyp:
Kapillärrör
Kapillärrör, båda ändarna förseglade
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12807685
Brand: S Murray SAMCO G119/02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa rör för smältpunktsbestämningar. Kapillärrör av sodaglas ger utmärkt provretention under centrifugering och fylls snabbt utan att påverka provets integritet.
  • Sodaglas kapillärrör
  • Ytterdiameter 1,8/2,0 mm
  • Väggtjocklek 0,28/0,32mm
  • Förpackad i tubkartonger om 100 st
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör
Längd (metrisk) rör 100 mm