Läs mer
Brannan™ Soda glasdensitetshydrometer
Produktkod. 12899197
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12899197 250 mm Varje
1 options
Produktkod. 12899197 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/404/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 SEK
    147.43 SEK / Paket med 1
    Save 64.57 SEK
    30% Av
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för användning vid 20 °C. Brannan™ Soda Glass Density Hydrometer är graderad för att mäta Relativ densitet/Specific Gravity.
Hydrometer för allmänt bruk kalibrerad för användning vid 20 °C. Graderad för att mäta relativ densitet/specifik gravitation.
  • För ytspänning 0,700 till 0,800 g/ml.
  • Skott laddat
  • Längd 250mm
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 g/ml.
Specifikationer
Typ Areometer
Noggrannhet 0.002g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Längd (metrisk) 250 mm
Densitet (metrisk) 1,00 till 1,100 g/ml
För användning med (applikation) Densitetshydrometern är graderad för att mäta relativ densitet/specifik gravitation
Specifik viktområde 1 till 1,1 g/ml
Standardiseringstemperatur 20 °C