Läs mer
Fisherbrand™ Sodaglastratt
Produktkod. 11502423 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11502423
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Fisherbrand™ Sodaglastratt för att kantra vätskor för laboratorieapplikationer. tratten är tillverkad av klart sodalimeglas och har en skaft som mäter 40 mm.
  • Soda lime glas
  • Konisk form
  • 1 förpackning
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 35 mm
Material Soda Lime Glas
Längd (metrisk) skaft 40mm