Läs mer
Brannan™ Specifik vikt hydrometrar M100-serien
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12841438
Specifik viktområde:
0,70 till 0,80 g/ml
0,80 till 0,90 g/ml
0,90 till 1,00 g/ml
1,10 till 1,20 g/ml
1,20 till 1,30 g/ml
1,30 till 1,40 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12841438
Brand: Brannan™ 10/941/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulladdade specifik vikt hydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten vid 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, stålkulor och syntetiskt vaxharts.
  • Inkluderar ett skyddande plaströr
  • 250 mm lång
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet på 0,002 specifik vikt
  • Finns justerad för antingen låg eller medelhög ytspänning
  • Tillgänglig för många specifika viktområden
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Specifik vikt hydrometer
Noggrannhet 0.002 g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 650, 916
Längd (metrisk) 250 mm
Typ av ballast Stålskott
För användning med (applikation) Relativ densitet för en given vätska med den för vatten
Specifik viktområde 0,70 till 0,80 g/ml