Läs mer
Brannan™ Specifik vikt hydrometrar M100-serien
Specifik viktområde:
0,70 till 0,80 g/ml
0,80 till 0,90 g/ml
0,90 till 1,00 g/ml
1,10 till 1,20 g/ml
1,20 till 1,30 g/ml
1,30 till 1,40 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten vid 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, stålkulor och syntetiskt vaxharts.
- Inkluderar ett skyddande plaströr
- 250 mm lång
- Skala underavdelning 0,002
- Noggrannhet på 0,002 specifik vikt
- Finns justerad för antingen låg eller medelhög ytspänning
- Tillgänglig för många specifika viktområden
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Specifik vikt hydrometer |
| Noggrannhet | 0.002 g/mL |
| Ökar | 0.002 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 650, 916 |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Typ av ballast | Stålskott |
| För användning med (applikation) | Relativ densitet för en given vätska med den för vatten |
| Specifik viktområde | 0,90 till 1,00 g/ml |