Läs mer
Brannan™ Specifik vikt hydrometrar M100-serien
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8006791
Specifik viktområde:
0,70 till 0,80 g/ml
0,80 till 0,90 g/ml
0,90 till 1,00 g/ml
1,10 till 1,20 g/ml
1,20 till 1,30 g/ml
1,30 till 1,40 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12881438
Brand: Brannan™ 10/945/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulladdade specifik vikt hydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten vid 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, stålkulor och syntetiskt vaxharts.
  • Inkluderar ett skyddande plaströr
  • 250 mm lång
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet på 0,002 specifik vikt
  • Finns justerad för antingen låg eller medelhög ytspänning
  • Tillgänglig för många specifika viktområden
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Specifik vikt hydrometer
Noggrannhet 0.002 g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 650, 916
Längd (metrisk) 250 mm
Typ av ballast Stålskott
Baume Range 1,1 till 1,2 g/ml
För användning med (applikation) Relativ densitet för en given vätska med den för vatten
Specifik viktområde 1,10 till 1,20 g/ml