Läs mer
Brannan™ Specifik vikt hydrometrar M50-serien
Specifik viktområde:
1,00 till 1,05 g/ml
1,05 till 1,10 g/ml
1,10 till 1,15 g/ml
1,15 till 1,20 g/ml
1,20 till 1,25 g/ml
1,25 till 1,30 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten vid 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M50 Series Specific Gravity Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stål och syntetiskt vaxharts.
- Inkluderar ett skyddande plaströr
- 270 mm lång
- Noggrannhet på 0,001 specifik vikt
- Tillgänglig för många specifika viktområden
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Specifik vikt hydrometer |
| Noggrannhet | 0.001 g/mL |
| Ökar | 0.001 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 650, 916 |
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| Typ av ballast | Stålskott |
| För användning med (applikation) | Relativ densitet för en given vätska med den för vatten |
| Specifik viktområde | 1,05 till 1,10 g/ml |