Läs mer
Brannan™ Specifik vikt hydrometrar M50-serien
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12841468
Specifik viktområde:
1,00 till 1,05 g/ml
1,05 till 1,10 g/ml
1,10 till 1,15 g/ml
1,15 till 1,20 g/ml
1,20 till 1,25 g/ml
1,25 till 1,30 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12841468
Brand: Brannan™ 10/927/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulladdade specifik vikt hydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten vid 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M50 Series Specific Gravity Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stål och syntetiskt vaxharts.
  • Inkluderar ett skyddande plaströr
  • 270 mm lång
  • Noggrannhet på 0,001 specifik vikt
  • Tillgänglig för många specifika viktområden
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Specifik vikt hydrometer
Noggrannhet 0.001 g/mL
Ökar 0.001 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 650, 916
Längd (metrisk) 270 mm
Typ av ballast Stålskott
För användning med (applikation) Relativ densitet för en given vätska med den för vatten
Specifik viktområde 1,15 till 1,20 g/ml