Läs mer
Jaytec Glass™ Smältpunktsrör för sodaglas
Produktkod. 30308646
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
Diameter (metrisk):
1,30 till 1,40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
30308646 100 mm 1,30 till 1,40 mm -
12316297 100 mm 1,30 till 1,40 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30308646 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer CAPMPO100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 SEK
    1578.38 SEK / Paket med 5000
    Save 191.62 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Värm prover i sodaglassmältpunktsrör för att bestämma deras smältpunkt. Dessa rör är gjorda av industristandard soda lime glas.
  • Designad för att vara kompatibel med alla större smältpunktsapparater
  • Finns i 75 mm eller 100 mm längder
Specifikationer
Produkttyp Smältpunktsinstrument
Diameter (metrisk) 1,30 till 1,40 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Material Soda Lime Glas
Modell Öppna båda ändarna
Förpackningsmängd 1000 Pk.