Läs mer
Jaytec Glass™ Sodaglas mjölk- och gräddpipetter
Beskrivning
- Utblåsningspipetter med breda strålar för tjocka vätskor
- Den sista droppen i strålen måste blåsas ut förutom där det visas
- MP.688 (BS.696) får INTE blåsas ut
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Soda Lime Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Leverans av en exakt volym vid testning av mjölk/grädde. Inte att blåsas ut. |
| Examen | 1 |
| Tolerans | ±0,03 ml |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 10.94 mL |
| Längd (metrisk) | 335 mm |
| Typ | Mjölkpipett |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |