Läs mer
Jaytec Glass™ Sodaglas mjölk- och gräddpipetter
Produktkod. 12373448
Change view
Volym (metrisk):
0.5, 1 mL
1 mL
10 mL
10.94 mL
5 mL
Tolerans:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
Typ:
Amyl alkoholpipett
Enmarks utblåsningspipett
Mjölkpipett
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tolerans Typ Förpackningsstorlek
12373448 1 mL ±0,05 ml Amyl alkoholpipett Varje
12303448 0.5, 1 mL ±0,02 ml Enmarks utblåsningspipett Varje
12323448 5 mL ±0,08 ml Enmarks utblåsningspipett Varje
12333448 10 mL ±0,15 ml Enmarks utblåsningspipett Varje
12363448 10.94 mL ±0,03 ml Mjölkpipett Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12373448 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer MP.687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.90 SEK
    93.37 SEK / Paket med 1
    Save 5.53 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Sodaglasmjölk- och gräddpipetter är för användning med tjocka vätskor.
  • Utblåsningspipetter med breda strålar för tjocka vätskor
  • Den sista droppen i strålen måste blåsas ut förutom där det visas
  • MP.688 (BS.696) får INTE blåsas ut
Specifikationer
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Används för att leverera en exakt volym av amylalkohol vid mejeritestning
Examen 1
Tolerans ±0,05 ml
Färg Klart
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 250 mm
Typ Amyl alkoholpipett
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Butyrometer