Läs mer
Brannan™ Soda Glass Range Finder Hydrometer
Produktkod. 12831428
Change view
Längd (metrisk):
320 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
12831428 320 mm
1 options
Produktkod. 12831428 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/550/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00 SEK
    161.96 SEK / Paket med 1
    Save 39.04 SEK
    19% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hitta rätt hydrometer för dina behov. Brannan™ Soda Glass Range Finder Hydrometrar används ofta för att välja rätt hydrometer för efterföljande noggranna bestämningar.
Lämplig för mindre exakta avläsningar och används ofta för att välja rätt hydrometer för efterföljande noggranna bestämningar.
Specifikationer
Noggrannhet ±0,02 g/ml
Ökar 0.01 g/mL
Längd (metrisk) 320 mm
Specifik viktområde 0,70 till 2,00 g/ml
Standardiseringstemperatur 15,6 °C