Läs mer
Brannan™ Hydrometrar för allmänna ändamål med specifik vikt, serie 50
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12821448
Specifik viktområde:
0,750 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,850 g/ml
0,850 till 0,900 g/ml
0,950 till 1 000 g/ml
0.7 to 0.75 g/mL
0.9 to 0.95 g/mL
1 000 till 1 050 g/ml
1 050 till 1 100 g/ml
1 300 till 1 350 g/ml
1 500 till 1 550 g/ml
1 550 till 1 600 g/ml
1,150 till 1,200 g/ml
1,20 till 1,25 g/ml
1,250 till 1,300 g/ml
1,35 till 1,40 g/ml
1,40 till 1,45 g/ml
1,45 till 1,50 g/ml
1.10 to 1.15 g/mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12821448
Brand: Brannan™ 10/902/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulladdade specifik vikt hydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
  • Skott laddat
  • Längd 190 mm
  • Skala underavdelningar 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 specifik vikt
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Specifik vikt hydrometer
Noggrannhet 0.002 g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 650, 916
Längd (metrisk) 190 mm
Typ av ballast Stålskott
För användning med (applikation) Relativ densitet för en given vätska med den för vatten
Specifik viktområde 0,750 till 0,800 g/ml