Läs mer
Brannan™ Hydrometrar för allmänna ändamål med specifik vikt, serie 50
Beskrivning
- Skott laddat
- Längd 190 mm
- Skala underavdelningar 0,002
- Noggrannhet± 0,002 specifik vikt
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Specifik vikt hydrometer |
| Noggrannhet | 0.002 g/mL |
| Ökar | 0.002 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 650, 916 |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| För användning med (applikation) | Relativ densitet för en given vätska med den för vatten |
| Specifik viktområde | 0,850 till 0,900 g/ml |