Läs mer
Brannan™ Hydrometrar för allmänna ändamål med specifik vikt, serie 50
Produktkod. 32178836
Change view
Specifik viktområde:
0,7 till 0,75 g/ml
0,750 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,850 g/ml
0,850 till 0,900 g/ml
0,9 till 0,95 g/ml
0,950 till 1 000 g/ml
1 000 till 1 050 g/ml
1 050 till 1 100 g/ml
1 300 till 1 350 g/ml
1 500 till 1 550 g/ml
1 550 till 1 600 g/ml
1,10 till 1,15 g/ml
1,150 till 1,200 g/ml
1,20 till 1,25 g/ml
1,250 till 1,300 g/ml
1,35 till 1,40 g/ml
1,40 till 1,45 g/ml
1,45 till 1,50 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Specifik viktområde Förpackningsstorlek
32178836 0,750 till 0,800 g/ml -
12881458 1 550 till 1 600 g/ml Varje
12821448 0,750 till 0,800 g/ml Varje
12831448 0,800 till 0,850 g/ml -
12841448 0,850 till 0,900 g/ml -
12861448 0,950 till 1 000 g/ml Varje
32178829 0,950 till 1 000 g/ml -
12881448 1 050 till 1 100 g/ml Varje
12801458 1,150 till 1,200 g/ml Varje
12871448 1 000 till 1 050 g/ml Varje
12821458 1,250 till 1,300 g/ml Varje
12831458 1 300 till 1 350 g/ml Varje
12871458 1 500 till 1 550 g/ml Varje
12841458 1,35 till 1,40 g/ml Varje
12861458 1,45 till 1,50 g/ml Varje
12811448 0,7 till 0,75 g/ml Varje
12851448 0,9 till 0,95 g/ml Varje
12891448 1,10 till 1,15 g/ml Varje
12811458 1,20 till 1,25 g/ml Varje
12851458 1,40 till 1,45 g/ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 32178836 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/902/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1129.57 SEK
    619.67 SEK / Paket med 5
    Save 509.90 SEK
    45% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kulladdade specifik vikt hydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
  • Skott laddat
  • Längd 190 mm
  • Skala underavdelningar 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 specifik vikt
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Specifik vikt hydrometer
Noggrannhet 0.002 g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 650, 916
Längd (metrisk) 190 mm
För användning med (applikation) Relativ densitet för en given vätska med den för vatten
Specifik viktområde 0,750 till 0,800 g/ml