Läs mer
Brannan™ Sodaglas specifik vikt hydrometer
Produktkod. 12871438
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12871438 250 mm Varje
1 options
Produktkod. 12871438 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/944/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 SEK
    130.58 SEK / Paket med 1
    Save 31.42 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Tillverkad av sodaglas, ballast av stålkulor, syntetiskt vaxharts. Brannan™ Soda Glass Specific Gravity Hydrometer jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten vid 15,6 °C.
Den specifika vikten 60/60 °F-skalan jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten, vid 60 °F (15,6 °C).
  • Tillverkad av sodaglas, ballast av stålkulor, syntetiskt vaxharts
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Specifik vikt hydrometer
Noggrannhet ±0,002 g/ml
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 650 och i det (nu ersatta) numret från 1960 av British Standard 718
Längd (metrisk) 250 mm
För användning med (applikation) För ytspänning 0,700 till 0,800 g/ml
Specifik viktområde 1,00 till 1,10 g/ml
Standardiseringstemperatur 15,6 °C