Läs mer
Brannan™ Andra hydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12829177
Specifik viktområde:
0 till 24 Tw
24 till 48 Tw
74 till 102 Tw
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12829177
Brand: Brannan™ 10/101/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten. Brannan™ Andrall Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stål och syntetiskt vaxharts.
För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten. Brannan™ Andrall Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stål och syntetiskt vaxharts.
  • 160 mm lång
  • Med enkelgradsindelningar
  • Justerad för användning vid 15,6 °C (60 °F)
  • För vätskor med medelhög ytspänning
  • Tillgänglig för många Twaddell-serier
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Twaddle Hydrometer
Noggrannhet ±1 Tw
Ökar 1 Tw
Längd (metrisk) 160 mm
Typ av ballast Stålskott
Baume Range 0 till 24 Tw
För användning med (applikation) För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten
Specifik viktområde 0 till 24 Tw