Läs mer
Brannan™ Andra hydrometrar
Specifik viktområde:
0 till 24 Tw
24 till 48 Tw
74 till 102 Tw
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten. Brannan™ Andrall Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stål och syntetiskt vaxharts.
- 160 mm lång
- Med enkelgradsindelningar
- Justerad för användning vid 15,6 °C (60 °F)
- För vätskor med medelhög ytspänning
- Tillgänglig för många Twaddell-serier
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Twaddle Hydrometer |
| Noggrannhet | ±1 Tw |
| Ökar | 1 Tw |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Typ av ballast | Stålskott |
| Baume Range | 0 till 24 Tw |
| För användning med (applikation) | För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten |
| Specifik viktområde | 0 till 24 Tw |