Läs mer
Soda Lime, ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15652810 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15652810 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15652810 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 266434500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
ACS-reagens, granulär, +100 mesh partikelstorlek
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Soda Lime
Färg Beige
Fysisk form Grynig
pH 7.0 - 14.0
CAS 8006-28-8
Material Soda Lime
Kvantitet 500 g
Molekylformel CaHNaO2
MDL-nummer MFCD00134094
Maskstorlek +100mesh particle size
UN-nummer UN1907
Förpackning Poly flaska
InChI-nyckel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].O=[Ca].[Na+]
IUPAC-namn natrium;oxokalcium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 96.074
PubChem CID 66545795
Kvalitet ACS-reagens