Läs mer
Soda Lime, Extra Pure, SLR, 1.0-2.5mm, Not Hygroscopic, Granules, Fisher Chemical
Produktkod. 10112400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10112400 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10112400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/1600/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 8006-28-8
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CaHNaO2
MDL-nummer 134094
Synonym soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
InChI-nyckel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].O=[Ca].[Na+]
IUPAC-namn sodium;oxocalcium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 96.074
PubChem CID 66545795
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Soda lime
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.