Läs mer
Soda Lime, Extra Pure, SLR, 2.5-5mm, Not Hygroscopic, Granules, Fisher Chemical™
Produktkod. 12636767 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12636767 250 g Plastic powder jar 250g
10549200 500 g Plastic powder jar 500g
12646767 1 kg Plastic powder jar 1kg
10470384 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12636767 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/1560/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Soda Lime, Extra Pure, SLR, 2.5-5mm, Not Hygroscopic, Granules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8006-28-8
Molekylformel CaHNaO2
Molekylvikt (g/mol) 96.074
MDL-nummer 134094
InChI-nyckel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonym soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
IUPAC-namn sodium;oxocalcium;hydroxide
LEDER [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifikationer
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Soda lime
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.