Läs mer
Marienfeld Superior™ Soda Lime glaspärlor
Produktkod. 10119872
Change view
Diameter (metrisk):
5 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
10119872 5 mm
1 options
Produktkod. 10119872 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 4901005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.21 SEK
    242.60 SEK / 1kg
    Save 111.61 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Marienfeld Superior™ Glaspärlor för blandning och fräsning
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Solid, polerad
  • Förpackad i polypåsar om 500g eller 1kg vardera
  • Finns i olika diametrar
Specifikationer
Typ Pärlor
Material Soda Lime Glas
Diameter (metrisk) 5 mm
För användning med (utrustning) För blandning eller fräsning
Kvantitet 1 kg