Läs mer
Gravis Soda Lime glasflaska med vridbart lock
Produktkod. 10792817
Change view
Kapacitet (metrisk):
750 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10792817 750 mL
1 options
Produktkod. 10792817 Leverantör Gravis Leverantörsnummer H02768612+R27182S12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 SEK
    396.70 SEK / Paket med 12
    Save 218.30 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Inkluderar Vrid av locket
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 12 förpackning
Produkttyp Burk