Läs mer
Brand™ Soda Lime Glas Kulturrör
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 105
Paket med 144
Paket med 250
Paket med 78
Beskrivning
- Tillverkad av soda lime glas.
- Kantlös
- Autoklaverbar vid 121 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Produkttyp | Odlingsrör |