Läs mer
Brand™ Soda Lime Glas Kulturrör
Produktkod. 12088359 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 105
Paket med 144
Paket med 250
Paket med 78
Produktkod. 12088359
Brand: Brand™ 114120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av soda lime glas. BRAND™ Soda Lime Glass Culture Tubes är kantlösa och autoklaverbara vid 121 °C.
  • Tillverkad av soda lime glas.
  • Kantlös
  • Autoklaverbar vid 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 125 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Odlingsrör