Läs mer
Brand™ Soda Lime Glas Kulturrör
Produktkod. p-8004899 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 105
Paket med 144
Paket med 250
Paket med 78
Produktkod. 10261261
Brand: Brand™ 114105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av soda lime glas. BRAND™ Soda Lime Glass Culture Tubes är kantlösa och autoklaverbara vid 121 °C.
  • Tillverkad av soda lime glas.
  • Kantlös
  • Autoklaverbar vid 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 250/Pk.
Diameter (metrisk) 10 mm
Produkttyp Odlingsrör