Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Durham provrör
Produktkod. 15822275 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 mm
35 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15822275 30 mm 6,5 mm Paket med 300
15852275 35 mm 8 mm Paket med 300
15832275 50 mm 7,5 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15822275
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detekterar produktionen av gas av mikroorganismer. Fisherbrand™ soda lime glas durham provrör möjliggör visualisering av fångade luftbubblor.
  • Används inom mikrobiologi
  • Fyll durham med lösning och sätt in upp och ner i ett andra rör
  • Kantlöst rör underlättar utförandet
  • Väggtjocklek: 0,65 mm
Specifikationer
Längd (metrisk) 30 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 300 pack
Kantad Nej
Diameter (metrisk) 6,5 mm