Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Durham provrör
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
35 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 300
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Provrör |
| Längd (metrisk) | 35 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Förpackning | 300PK |
| Kantad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Produkttyp | Durham Tube |