Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Durham Test Tubes
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
35 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 300
Beskrivning
- Used in microbiology
- Fill durham with solution and insert upside down into a second tube
- Rimless tube facilitates execution
- Wall Thickness: 0.65mm
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| För användning med | used in microbiology to detect production of gas by microorganisms |
| Kvantitet | 1000 Pack |
| Kantad | No |
| Diameter (metrisk) | 7,5 mm |
| Produkttyp | Durham Tube |