Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glastratt
Produktkod. 11562423 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
100 mm
Längd (metrisk) skaft:
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Längd (metrisk) skaft Förpackningsstorlek
11562423 100 mm 100 mm Varje
11512423 45 mm 45 mm Varje
11522423 50 mm 50 mm Varje
11552423 75 mm 70 mm Varje
11532423 55 mm 55 mm Varje
11542423 60 mm 60 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11562423
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vanligt glas tratt tillverkad av soda lime glas. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Funnel är idealisk för användning med kanalvätskor i laboratorieapplikationer.
Vanligt glas tratt tillverkad av soda lime glas.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Material Soda Lime Glas
Längd (metrisk) skaft 100 mm