Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glastratt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
100 mm
Längd (metrisk) skaft:
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vanligt glas tratt tillverkad av soda lime glas.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 100 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Längd (metrisk) skaft | 100 mm |