Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tube
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Kantad | Yes |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |