Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tube
Produktkod. 15832265 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
15832265 12 mm 100 mm Paket med 100
15892255 10 mm 75 mm Paket med 100
15852265 16 mm 125 mm Paket med 100
15872265 16 mm 150 mm Paket med 100
15812265 12 mm 75 mm Paket med 100
15842275 24 mm 150 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15832265
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Manufactured from soda lime glass and constructed with light walls. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tubes are ideal for general mixing and laboratory work.
  • Withstands moderate warming
  • Light weight
  • Complies with ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Längd (metrisk) 100 mm
Material Soda Lime Glass
Kvantitet 100 Pack
Kantad Yes
Diameter (metrisk) 12 mm