Learn More
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tube
Product Code. 15842275 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
15842275 24 mm 150 mm Paket med 50
15892255 10 mm 75 mm Paket med 100
15832265 12 mm 100 mm Paket med 100
15852265 16 mm 125 mm Paket med 100
15872265 16 mm 150 mm Paket med 100
15812265 12 mm 75 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Product Code. 15842275
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Manufactured from soda lime glass and constructed with light walls. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Light Wall Rimmed Test Tubes are ideal for general mixing and laboratory work.
  • Withstands moderate warming
  • Light weight
  • Complies with ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Längd (metrisk) 150 mm
Material Soda Lime Glass
Kvantitet 50 Pack
Kantad Yes
Diameter (metrisk) 24 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.