Beskrivning
- Withstands moderate warming
- Light weight
- Complies with ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Kantad | Yes |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |